Sicherheitstrichter
Einstecktrichter, gerade, für alle Sicherheitskannen, TR 1
Catalog # 119-2410
Supplier: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei.
- Sicherheitstrichter: am Container verschraubt – bietet Überfüllungsschutz, Flammensicherung, Erdungsanschluss und Verschlussdeckel
- Abnehmbare Flammensicherung für eine leichte Reinigung
- Sicherheitstrichter mit Kunststoffkappe: sicheres und bequemes Befüllen von Kunststoffbehältern (z. B. für Abfallprodukte von Lösungsmitteln)
- Sicherheitstrichter mit Sägegewinde (2 Zoll; S56x4): sicheres und bequemes Befüllen von Combi-Fässern
- Standardausführung (I): Ø 120 mm; Höhe über Gewinde 140 mm
- Flachtrichter (II): Ø 180 mm, Höhe über Gewinde 70 mm
- Einstecktrichter mit Ø 120 mm, ohne Deckel
Trichter für das sichere und bequeme Befüllen von Sicherheits- und anderen Behältern (z. B. Kunststoffkanister).
Documents
T180.pdf T182.pdf T2.pdf TK50-180.pdf TK50.pdf
Datasheet
More
Specifications
- Bezeichnung:Einstecktrichter, gerade, für alle Sicherheitskannen, TR 1
- Seq:04
- Cat. No.:119-2410