Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Verbände | Avantor
Verbände
WS-Fixierverband, elastisch, 4 m×60 mm
Katalognr. 118-1249
Anbieter:   SOEHNGEN
Verbände
Katalognr. 118-1249
Anbieter:  SOEHNGEN
Verbände
WS-Fixierverband, elastisch, 4 m×60 mm
Preis
SFr. 0.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Un.
Product Details & Documents
Diese Fixierbinden sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.
  • Elastische Mullbinde
  • Starke Elastizität
  • Kombination aus festen und elastischen Fasern
  • Kein Einschnüren und Rutschen, Gelenke bleiben beweglich
Die WS-Elastikbandage passt sich jeder Körperform an. Sie lässt sich schnell und einfach anlegen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperpartien.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Verpackung: WS-Elastikbinden sind einzeln cellophaniert, Farbcode grün. WS-Fixierbinden sind einzeln cellophaniert, Farbcode beige-orange.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    WS-Fixierverband, elastisch
  • L×B:
    4 m×60 mm
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..