Verbände
WS-Elastischer Fixierverband, 4 m×80 mm
Katalognr. 118-1248
Anbieter: SOEHNGEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Fixierbinden sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Elastische Mullbinde
- Starke Elastizität
- Kombination aus festen und elastischen Fasern
- Kein Einschnüren und Rutschen, Gelenke bleiben beweglich
Die WS-Elastikbandage passt sich jeder Körperform an. Sie lässt sich schnell und einfach anlegen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperpartien.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Verpackung: WS-Elastikbinden sind einzeln cellophaniert, Farbcode grün. WS-Fixierbinden sind einzeln cellophaniert, Farbcode beige-orange.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:WS-Elastischer Fixierverband
- L×B:4 m×80 mm
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



