Gebotsschilder
Schutzhelm tragen
Katalognr. 116-1323
Anbieter: KROSCHKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Gebots-Kennzeichen aus selbstklebender PVC-Folie.
- Für Innen- und Außenbereich geeignet
- Sichtbar aus ca. 8 m Entfernung
Ø 200 mm
Zertifizierung: VBG 125 (BGV A8)
Technische Daten
- Bezeichnung:Schutzhelm tragen
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



