Labormäntel, secutex® pro, PP/PE
Weiß, XXL
Katalognr. 114-3435
Anbieter: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Direkt zu
Product Details & Documents
Labormantel aus PP/PE-Laminat mit verdoppeltem Kragen, Druckknopfverschlüssen und 2 Seitentaschen.
- Antistatisch
- Das robuste Material ist wasserdampfdurchlässig für erhöhten Tragekomfort
- Schutz vor Staub und Spritzern aggressiver flüssiger Chemikalien
Farbe: Weiß
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Weiß
- Taschen:Mit Taschen
- Cat. No.:114-3435
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Unisex