Latexhandschuhe, Rotiprotect®
, M, Natur, 275 mm
Katalognr. 112-0049
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Latexhandschuhe, unsteril und puderfrei.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Handschuhgröße:M
- Farbe:Natur
- Länge:275 mm
- Seq:02
- Cat. No.:112-0049
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Latex / ohne Latex:Latex