Zubehör
Tray für Einlegeboden aus Edelstahl, ¼ Breite, vier Stück, HERAcell® 240i
Katalognr. HERA50065807
Anbieter: Thermo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Tray für Einlegeboden aus Edelstahl, ¼ Breite, vier Stück
- Seq:24
- Für:HERAcell® 240i
- Cat. No.:HERA50065807
- Max. Beladung pro Einschub:10 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..