Zubehör
Vollkupfer-Einlage, ½ Breite, mit 2 Auflagebügeln, HERAcell® 240i
Katalognr. HERA50065796
Anbieter: Thermo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Vollkupfer-Einlage, ½ Breite, mit 2 Auflagebügeln
- Seq:20
- Für:HERAcell® 240i
- Cat. No.:HERA50065796
- Max. Beladung pro Einschub:10 kg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..