Zubehör
Kupfereinlegeboden mit 2 Stützträgern, HERAcell® 240i
Katalognr. HERA50065794
Anbieter: Thermo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Kupfereinlegeboden mit 2 Stützträgern
- Seq:04
- Für:HERAcell® 240i
- Cat. No.:HERA50065794
- Max. Beladung pro Einschub:10 kg
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.