Zubehör
Set of 2 HERAtrays, ¹/₂ width, stainless steel, Vios iDx 165, Vios iDx CR 165
Katalognr. HERA50058672
Anbieter: Thermo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Set of 2 HERAtrays, ¹/₂ width, stainless steel
- Seq:26
- Für:Vios iDx 165, Vios iDx CR 165
- Cat. No.:HERA50058672
- Max. Beladung pro Einschub:10 kg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..