Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitskalibrierlösung 100 µS/cm, Haltbarkeit 2 Jahre, auf NIST rückführbar, Genauigkeit ±3 %, 300 mL
Anbieter: WTW
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_WTWA300572_12.25-1 CoC_WTWA300578_111215463 coc_WTWA300578_111483424 CoC_WTWA300580_111154836 CoC_WTWA300580_111172876
Mehr
Sensors for Field and Laboratory (DE).pdf
Weitere Produktdetails
WTWA300580_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
Technische Daten
- VE:300 mL
- Bezeichnung:Leitfähigkeitskalibrierlösung 100 µS/cm, Haltbarkeit 2 Jahre, auf NIST rückführbar, Genauigkeit ±3 %