AuftragsverfolgungKontakt
pH-Kombinationselektroden | Avantor
pH-Kombinationselektroden
Sensolyt® ECA pH-Einstabmeßkette**, Sensolyt® ECA, zur Installation ins SensoLyt® Fitting, 2 - 12, Normal kontaminiertes Abwasser
Katalognr. 708-0057
Anbieter:   WTW ONLINE
pH-Kombinationselektroden
Katalognr. 708-0057
Anbieter:  WTW ONLINE
pH-Kombinationselektroden
pH-Kombinationselektroden
Sensolyt® ECA pH-Einstabmeßkette**, Sensolyt® ECA, zur Installation ins SensoLyt® Fitting, 2 - 12, Normal kontaminiertes Abwasser
Preis
SFr. 296.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SensoLyt® measuring chains with arming are easy to install and boast flexible measuring and application areas. Eletrodes without arming can be connected directly to a pH monitor of the EcoLine® or QuadroLine® series. Depending on the application, they can be installed into a flow vessel.
  • Ideal for measurements in water and drinking water
  • Also for high pressure and temperature conditions
  • Easy to maintain by easy measuring chain replacement
Technische Daten
  • Für:
    Normal kontaminiertes Abwasser
  • Typ:
    Sensolyt® ECA, zur Installation ins SensoLyt® Fitting
  • Bezeichnung:
    Sensolyt® ECA pH-Einstabmeßkette**
  • Seq:
    35
  • pH:
    2 - 12