Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Pumpenschlauch, PharMed®

Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 1,42 mm, 3,22 mm, 0,90 mm
  228-5204
Pumpenschlauch, PharMed®
  228-5204
Pumpenschlauch, PharMed®
Pumpenschlauch, PharMed®

Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
, 1,42 mm, 3,22 mm, 0,90 mm

 
SFr. 35.70
   
1 * 1 ST
 

PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.

  • Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
  • Ungiftig, biokompatibel
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
  • Gut geeignet für Säuren und Basen

Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.

 : Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.

 
  • Schlauch Außen-Ø:
    3,22 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,42 mm
  • Wandstärke:
    0,90 mm
  • Bezeichnung:
    Schlauch mit zwei Stopps für Kassette, klein
  • Seq:
    06