AuftragsverfolgungKontakt
Einkanal-Pumpenköpfe
Einkanal-Pumpenköpfe, SP Standards 2,5, 3644 ml/min
Catalog # 224-1361
Einkanal-Pumpenköpfe
Catalog # 224-1361
Einkanal-Pumpenköpfe
Einkanal-Pumpenköpfe
Einkanal-Pumpenköpfe, SP Standards 2,5, 3644 ml/min
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kopf für Schlauchpumpe SP-Standard 1,6 mm und SP-Standard 2,5 mm: Für einfache Pumpaufgaben. Gehäuse aus Aluminium-Druckguß. Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus beschichtetem Aluminium. Rotor ausgestattet mit 2 konvexen Rollen, Zellkulturen werden nicht beschädigt. Für. Schlauchwandstärken 1,6 und 2,5 mm; Förderleistung: 0,5 bis 3644 ml/min (abhängig von Antrieb und verwendetem Schlauch).
Pumpenkopf für Peristaltikpumpe SP vario: Für Schläuche mit unterschiedlichen Wandstärken
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Rollen aus Edelstahl, Rollenlager aus beschichtetem Aluminium
Rotor mit 2 konvexen Rollen ausgestattet, Zellkulturen werden nicht beschädigt
Schläuche mit Wandstärken von 1,6 und 2,5 mm; Rotor mit einstellbarem Rollenabstand, um die Dicke der Schlauchwand zu berücksichtigen
Flussrate: 0,5 bis 3644 ml/min (abhängig von verwendetem Antrieb und Schlauch)
Specifications
  • Maximale Durchflussrate:
    3644 ml/min
  • Bezeichnung:
    Einkanal-Pumpenköpfe, SP Standards 2,5
  • Seq:
    03
  • Min. flow rate:
    0,5 ml/min
  • Cat. No.:
    224-1361
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HEID23-07-06-01-01
    SP vario Pumpenkopfabdeckung
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 250.00 SFr.