AuftragsverfolgungKontakt
Agarose I, Pierce™
Agarose I
  PIER17850
Agarose I, Pierce™
  PIER17850
Agarose I, Pierce™
Agarose I, Pierce™
Agarose I
533.00 SFr.
1 * 100 g
Agarose I (Molekularbiologie-Qualität) ist eine hochreine und sorgfältig gemischte Formulierung, die eine einheitliche Chargenkonsistenz für die Herstellung von Elektrophoresegelen bietet.
  • Agarose mit Standardschmelztemperatur für die Elektrophorese
  • Trennbereich: 100 bp bis >30 kb
  • Bezeichnung:
    Agarose I
  • Seq:
    01