AuftragsverfolgungKontakt
Blotting papers
Bögen, 460×570 mm
Katalognr. 588-3851
Anbieter:   Sartorius
Blotting papers
Katalognr. 588-3851
Anbieter:  Sartorius
Blotting papers
Blotting papers
Bögen, 460×570 mm
Preis
SFr. 567.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact area.
  • Grades BF 2 and BF 3 are made of cotton linters with more than 98% alpha-cellulose content
  • Four grades of blotting papers are available
Grades BF 1 and BF 4 are made of refined pulp and cotton linters with more than 95% alpha-cellulose content.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bögen
  • Abmessungen:
    460×570 mm
  • Seq:
    03
  • Stärke:
    0,35 mm
  • Gewicht:
    195 g/m²
  • Cat. No.:
    588-3851
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung