Membranfilter mit Gitternetz
Grün mit dunkelgrünem Gitternetz, 138, 0,45 µm, 47 mm
Catalog # 512-5071
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Documents
Specifications
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:138
- Bezeichnung:Grün mit dunkelgrünem Gitternetz
- Seq:81
- Cat. No.:512-5071
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:70 ml/min (1 bar)
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..