AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz | Avantor
Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,45 µm, 50 mm
Katalognr. 512-5054
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Katalognr. 512-5054
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,45 µm, 50 mm
Preis
SFr. 198.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Ø:
    50 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    130
  • Bezeichnung:
    Grau mit weißem Gitternetz
  • Seq:
    74
  • Cat. No.:
    512-5054
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)