Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 1,20 µm, 47 mm
Katalognr. 512-5011
Anbieter: Sartorius
Direkt zu
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSART11406-47-ACR_TDS_EN SART11407-47-ACN_TDS_EN
Technisches Datenblatt
sds_SART11403-25-N
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
- Ø:47 mm
- Porengröße:1,20 µm
- Typ:114
- Bezeichnung:Weiß mit schwarzem Gitternetz
- Seq:19
- Cat. No.:512-5011
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:320 ml/min (1 bar)