AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen | Avantor
Kryoboxen
10×10, Blau, 140×153×55 mm
Katalognr. NEOL2-1938
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen
Katalognr. NEOL2-1938
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen
Kryoboxen
10×10, Blau, 140×153×55 mm
Preis
SFr. 11.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Storage boxes, made of PP, coloured, for HPLC vials, cryotubes or 1,5 and 2,0 ml microcentrifuge tubes with the height of 46 mm and up to 12 mm diameter.
  • Stackable
  • Transparent, tight sealing and hinged lid
  • Also usable as cryobox
  • Autoclavable
Technische Daten
  • Fächer:
    10×10
  • Außen B×T×H:
    140×153×55 mm
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    04