Deckgläser, Corning® BioCoat™
Runde Deckgläser, mit Poly-L-Lysin beschichtet, 12 mm, Glas
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
Deckgläser mit gleichmäßiger Beschichtung aus entweder Poly-L-Lysin, Poly-D-Lysin und Laminin, Human-Fibronektin oder Kollagen aus Rattenschwänzen.
- Optisch rein
- Geringe Hintergrund-Fluoreszenz
- Nicht neurotoxisch
Sie wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen optisch klare, dünne Glasböden benötigt werden, z.B. Immunfluoreszenz-Mikroskopie, Fluoreszenz-Darstellung von lebenden Zellen, konfokale Mikroskopie, inverse Mikroskopie, Mikroskopie mit hoher Auflösung, und Phasenkontrastmikroskopie.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:12 mm
- Bezeichnung:Runde Deckgläser, mit Poly-L-Lysin beschichtet
- Material:Glas
- Cat. No.:734-1005
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 - Bedford
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung