AuftragsverfolgungKontakt
Cold traps with/without condensation drain
500 ml, mit Kondensatablauf,
  181-9981
Cold traps with/without condensation drain
  181-9981
Cold traps with/without condensation drain
Cold traps with/without condensation drain
500 ml, mit Kondensatablauf,
SFr. 1’050.00
1 * 1 ST
For direct filling with coolant. Double-walled design ensures low coolant consumption. Includes NS 29/32 standard ground socket for connecting to the apparatus and NS 29/32 standard ground cone for connecting to the vacuum pump.
DURAN®, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Bezeichnung:
    500 ml, mit Kondensatablauf
  • Seq:
    05