AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Ablauf, gebogen | Avantor
Adapter, Ablauf, gebogen
29/32 NS, 200 mm
Katalognr. 271-2403
Anbieter:   Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Katalognr. 271-2403
Anbieter:  Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Adapter, Ablauf, gebogen
29/32 NS, 200 mm
Preis
SFr. 36.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und Ablaufrohr im Winkel von 105° gebogen. Wahlweise mit kurzem oder langem Ablauf.
Dokumente
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Rohrlänge:
    200 mm