Scheidetrichter, Squibb
50 ml, 19/26 NS, 2 ml
Catalog # 527-1301
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Auslauf. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:50 ml
- Teilung:2 ml