AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, Squibb
1000 ml, 29/32 NS, 20 ml
Katalognr. 527-1994
Anbieter:   Lenz Laborglas
Scheidetrichter, Squibb
Katalognr. 527-1994
Anbieter:  Lenz Laborglas
Scheidetrichter, Squibb
Scheidetrichter, Squibb
1000 ml, 29/32 NS, 20 ml
Preis
SFr. 169.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Auslauf. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Teilung:
    20 ml