AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 14/23 NS, 14/23 NS, 64 mm
  271-1234
Spitzkolben, mit Normschliff
  271-1234
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 14/23 NS, 14/23 NS, 64 mm
SFr. 64.30
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
The conical geometry makes them ideal for small-scale reactions.
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    14/23 NS