AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
25 ml, 14/23 NS, 14/23 NS, 40 mm
Catalog # 271-1232
Supplier:   Lenz Laborglas
Spitzkolben, mit Normschliff
Catalog # 271-1232
Supplier:  Lenz Laborglas
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
25 ml, 14/23 NS, 14/23 NS, 40 mm
Price
SFr. 56.20
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
The conical geometry makes them ideal for small-scale reactions.
Documents
Specifications
  • Ext.Ø:
    40 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    14/23 NS