AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Platten | Avantor
Exsikkator-Platten
Metall, 235 mm
Katalognr. 467-1926
Anbieter:   DWK Life Sciences
Exsikkator-Platten
Katalognr. 467-1926
Anbieter:  DWK Life Sciences
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
Metall, 235 mm
Preis
SFr. 44.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Technische Daten
  • Ø:
    235 mm
  • Typ:
    Metall
  • Seq:
    05