AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
Metall, 140 mm
  467-1916
Exsikkator-Platten
  467-1916
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
Metall, 140 mm
SFr. 26.00
1 * 1 ST
Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
  • Ø:
    140 mm
  • Typ:
    Metall
  • Seq:
    02