Patenthähne, DURAN®
2,5 mm, 14,5 NS
Catalog # SCOT286423006
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, geschliffen, ohne Küken.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Specifications
- Bohrung Ø:2,5 mm
- Hahn:14,5 NS