Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ubbelohde viscometers (ASTM)

6000 - 30 000 mm²/s, 285 mm, 4,32 mm
Katalognr. SCOI285400801
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400801
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)

6000 - 30 000 mm²/s, 285 mm, 4,32 mm

Preis
SFr. 478.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.

 : ASTM

Technische Daten
  • Messbereich:
    6000 - 30 000 mm²/s
  • Länge:
    285 mm
  • Seq:
    11
  • Ø int.:
    4,32 mm