AuftragsverfolgungKontakt
Ubbelohde viscometers (ASTM) | Avantor
Ubbelohde viscometers (ASTM)
2000 - 10 000 mm²/s, 285 mm, 3,27 mm
Katalognr. SCOI285400797
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400797
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
2000 - 10 000 mm²/s, 285 mm, 3,27 mm
Preis
SFr. 478.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Zertifizierung: ASTM
Technische Daten
  • Messbereich:
    2000 - 10 000 mm²/s
  • Länge:
    285 mm
  • Seq:
    10
  • Ø int.:
    3,27 mm