AuftragsverfolgungKontakt
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
600 - 3000 mm²/s, 285 mm, 2,43 mm
Katalognr. SCOI285400789
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400789
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
600 - 3000 mm²/s, 285 mm, 2,43 mm
Preis
478.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Certifications: ASTM
Technische Daten
  • Messbereich:
    600 - 3000 mm²/s
  • Länge:
    285 mm
  • Seq:
    09
  • Ø int.:
    2,43 mm