AuftragsverfolgungKontakt
Ubbelohde viscometers (ASTM) | Avantor
Ubbelohde viscometers (ASTM)
200 - 1000 mm²/s, 285 mm, 1,83 mm
Katalognr. SCOI285400772
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400772
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
200 - 1000 mm²/s, 285 mm, 1,83 mm
Preis
SFr. 478.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
 : ASTM
Technische Daten
  • Messbereich:
    200 - 1000 mm²/s
  • Länge:
    285 mm
  • Seq:
    08
  • Ø int.:
    1,83 mm