AuftragsverfolgungKontakt
Ubbelohde viscometers (ASTM) | Avantor
Ubbelohde viscometers (ASTM)
600 - 3000 mm²/s, 3 K, 2,43 mm
Katalognr. SCOI285400583
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400583
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
600 - 3000 mm²/s, 3 K, 2,43 mm
Preis
SFr. 703.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Zertifizierung: ASTM
Technische Daten
  • Messbereich:
    600 - 3000 mm²/s
  • Seq:
    09
  • Konstante:
    3 K
  • Ø int.:
    2,43 mm