AuftragsverfolgungKontakt
Ubbelohde viscometers (ASTM)
2 - 10 mm²/s, 0,01 K, 0,58 mm
Katalognr. SCOI285400534
Anbieter:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Katalognr. SCOI285400534
Anbieter:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
2 - 10 mm²/s, 0,01 K, 0,58 mm
Preis
SFr. 703.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
 : ASTM
Technische Daten
  • Messbereich:
    2 - 10 mm²/s
  • Seq:
    04
  • Konstante:
    0,01 K
  • Ø int.:
    0,58 mm