AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Type L4691, 10,01, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
Katalognr. SCOI285138205
Anbieter:   SI Analytics
Buffer solutions
Katalognr. SCOI285138205
Anbieter:  SI Analytics
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Type L4691, 10,01, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 305.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 Ampull
Product Details & Documents
Buffer solutions intended for extremely precise calibration.
  • Highest measurement reliability
  • No preservative agents
  • Hermetically sealed in the glass ampoule
  • Sterilised with hot steam
 : According to DIN 19 266.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    60 Ampoul
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Type L4691
  • pH Genauigkeit:
    ±0,010
  • pH-Wert:
    10,01
Technische Daten