Leitfähigkeitsmesszellen
2-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle, LF 1101, 0 - 200 mS/cm, 1,0 cm-1, −30...+100 °C, Glas, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Katalognr. 662-1754
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Robuste Leitfähigkeitsmesszellen für Online-Messungen. Die Zellen sind entweder mit POM-Schaft oder mit Glasschaft für hohe Chemikalienbeständigkeit erhältlich.
- Schraubsteckkopf mit Gewinde PG 13.5
- Versionen LF 1101 und LF 1051 mit Platinplatten
- Versionen LF 5101 und LF 71 T mit Platinringen
- HD-Elektrode: Zertifizierte Druck- und Temperaturkonstanz gemäß DIN EN 10204
Druckbereich: 10 bar
: Alle Elektroden (außer LF 1101 T HD) werden mit Unterlegscheibe 9980/52 und O-Ring Typ 9932/07 geliefert. LF 1101 T HD wird mit HD-Abdichtung Typ 9980/51 geliefert. Verbindungskabel müssen separat bestellt werden.
Technische Daten
- Leitfähigkeit:0 - 200 mS/cm
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:LF 1101
- Bezeichnung:2-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle
- Material:Glas
- Seq:01
- Temperatur:−30...+100 °C
- Zellkonstante:1,0 cm-1