Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, L 9180, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, L 200, Schliff, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Katalognr. SCOI285118166
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:L 9180
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:18
- Membran:Schliff
- Elektrolyt:L 200
- Temperatur:−30...+80 °C
- pH:0 - 12