Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, L 9080, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, L 200, 3× Keramik , 12×120 mm, Schraubsteckkopf
SCOI285118158
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:L 9080
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:03
- Membran:3× Keramik
- Elektrolyt:L 200
- Temperatur:−30...+80 °C
- pH:0 - 12