Reference electrodes
Bezugselektroden mit freiem Ende, Flanschkappe, wartungsarm, Ag/AgCl-Ableitung, 9801/85, −5...+50 °C, Glas, Paste, Keramik, 12×120 mm, 5-m-Festkabel
SCOI285117856
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
- Anschluss:5-m-Festkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:9801/85
- Bezeichnung:Bezugselektroden mit freiem Ende, Flanschkappe, wartungsarm, Ag/AgCl-Ableitung
- Material:Glas
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:Paste
- Temperatur:−5...+50 °C