Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, S 9080, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramik, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Katalognr. SCOI285112393
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Technische Daten
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:S 9080
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:10
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:+10...+135 °C
- pH:2 - 14