Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, 10 - 16 µm, 60 mm
Catalog # 511-0414
Supplier:   DWK Life Sciences
Pipelinefilter, DURAN®
Catalog # 511-0414
Supplier:  DWK Life Sciences
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, 10 - 16 µm, 60 mm

Price
SFr. 204.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.

Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

Specifications
  • Ø:
    60 mm
  • Porengröße:
    10 - 16 µm
  • Bezeichnung:
    Pipelinefilter
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.