Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, 40 - 100 µm, 60 mm
Katalognr. 511-0412
Anbieter:   DWK Life Sciences
Pipelinefilter, DURAN®
Katalognr. 511-0412
Anbieter:  DWK Life Sciences
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, DURAN®

Pipelinefilter, 40 - 100 µm, 60 mm

Preis
SFr. 188.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.

Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

Technische Daten
  • Ø:
    60 mm
  • Porengröße:
    40 - 100 µm
  • Bezeichnung:
    Pipelinefilter