Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, 16 - 40 µm, 30 mm
  511-0403
Pipelinefilter, DURAN®
  511-0403
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, 16 - 40 µm, 30 mm
SFr. 83.00
1 * 1 ST
Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.
Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ø:
    30 mm
  • Porengröße:
    16 - 40 µm
  • Bezeichnung:
    Pipelinefilter