Filterplatten, DURAN®
4, 120 mm, 8,5 mm
Katalognr. SCOT251620405
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
- Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Technische Daten
- Ø:120 mm
- Porosität:4
- Seq:85
- Stärke:8,5 mm