AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
1, 120 mm, 8,5 mm
Catalog # SCOT251620105
Supplier:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Catalog # SCOT251620105
Supplier:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
1, 120 mm, 8,5 mm
Price
SFr. 107.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Specifications
  • Ø:
    120 mm
  • Porosität:
    1
  • Seq:
    35
  • Stärke:
    8,5 mm