AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
2, 70 mm, 5,5 mm
Katalognr. SCOT251570206
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Katalognr. SCOT251570206
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
2, 70 mm, 5,5 mm
Preis
SFr. 36.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Technische Daten
  • Ø:
    70 mm
  • Porosität:
    2
  • Seq:
    48
  • Stärke:
    5,5 mm