Filterplatten, DURAN®
1, 70 mm, 5,5 mm
Katalognr. SCOT251570103
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
- Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Technische Daten
- Ø:70 mm
- Porosität:1
- Seq:30
- Stärke:5,5 mm