AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
4, 20 mm, 3 mm
Katalognr. SCOT251520407
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Katalognr. SCOT251520407
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
4, 20 mm, 3 mm
Preis
SFr. 74.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Technische Daten
  • Ø:
    20 mm
  • Porosität:
    4
  • Seq:
    71
  • Stärke:
    3 mm